Läs mer
Eppendorf™ Varispenser™ 2, Bottle-Top Dispenser
Produktkod. p-7159209 Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
0,2 till 2 ml
0,5 till 5 ml
1 till 10 ml
10 till 100ml
2,5 till 25 ml
5,0 till 50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15707357
Brand: Eppendorf™ 4966000010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Varispenser™ 2, Bottle-Top Dispenser är idealisk för att dispensera alikvoter av vätska från stora förrådsflaskor.
Varispenser™ 2 är idealisk för att dispensera alikvoter av vätska från stora förrådsflaskor.
  • Standard GL 45-gänga i alla storlekar för de flesta vanliga flaskgängor
  • Säkerhetsventilkulor i utloppsventil förhindrar läckage när utloppsrör inte är monterat
  • Skruvbar luftventilkåpa för enkel montering av torkrör eller mikrofilter
  • Ovalformat dispenserhus för enkel transport
  • PFA-tätning av glidkolven förhindrar att den fastnar
  • Fixeringsglid på invändig tandad spår för snabb och exakt volymjustering
  • Hög kemikaliebeständighet hos alla dispenseringskomponenter
  • Teleskopiska sugrör för variabel justering av flaskans höjd
  • Fullständigt autoklaverbar utan demontering
  • Användarjusteringsmöjlighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Analog flaskdispenser med adaptrar
Kanaler 1
Volym (metrisk) 0,2 till 2 ml
Inkluderar Adaptrar GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40 och teleskopiskt insugningsrör (125 till 240 mm)