Läs mer
Eppendorf™ Varispenser™ 2x flaska-topp dispenser med recirkulationsventil
Handla allt Eppendorf ProdukterBeskrivning
Idealisk för att dispensera alikvoter av vätska från stora förrådsflaskor.
- Återcirkulationsventil
- Standard GL 45-gänga i alla storlekar för de flesta vanliga flaskgängor
- Säkerhetsventilkulor i utloppsventil förhindrar läckage när utloppsrör inte är monterat
- Skruvbar luftventilkåpa för enkel montering av torkrör eller mikrofilter
- Ovalformat dispenserhus för enkel transport
- PFA-tätning av glidkolven förhindrar att den fastnar
- Fixeringsglid på invändig tandad spår för snabb och exakt volymjustering
- Hög kemikaliebeständighet hos alla dispenseringskomponenter
- Teleskopiska sugrör för variabel justering av flaskans höjd
- Fullständigt autoklaverbar utan demontering
- Användarjusteringsmöjlighet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Analog flaskdispenser med adaptrar |
| Kanaler | 1 |
| Volym (metrisk) | 1,0 till 10 ml |
| Inkluderar | Recirkulationsventil, adaptrar GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40 och teleskopiskt insugningsrör (125 – 240 mm) |