Läs mer
Eppendorf™ Varispenser™ 2x flaska-topp dispenser med recirkulationsventil
Produktkod. 15787367 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,2 till 2,0 ml
0,5 till 5,0 ml
1,0 till 10 ml
10 till 100ml
2,5 till 25 ml
5,0 till 50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15787367 0,2 till 2,0 ml Varje
15797367 0,5 till 5,0 ml Varje
15707377 1,0 till 10 ml Varje
15717377 2,5 till 25 ml Varje
15781587 5,0 till 50 ml Varje
15727377 10 till 100ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15787367 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 4967000014
I lager
Idealisk för att dispensera alikvoter av vätska från stora förrådsflaskor.
  • Återcirkulationsventil
  • Standard GL 45-gänga i alla storlekar för de flesta vanliga flaskgängor
  • Säkerhetsventilkulor i utloppsventil förhindrar läckage när utloppsrör inte är monterat
  • Skruvbar luftventilkåpa för enkel montering av torkrör eller mikrofilter
  • Ovalformat dispenserhus för enkel transport
  • PFA-tätning av glidkolven förhindrar att den fastnar
  • Fixeringsglid på invändig tandad spår för snabb och exakt volymjustering
  • Hög kemikaliebeständighet hos alla dispenseringskomponenter
  • Teleskopiska sugrör för variabel justering av flaskans höjd
  • Fullständigt autoklaverbar utan demontering
  • Användarjusteringsmöjlighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Flaskdispenser med adaptrar
Kanaler 1
Volym (metrisk) 0,2 till 2,0 ml
Inkluderar Recirkulationsventil, adaptrar GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40 och teleskopiskt insugningsrör (125 – 240 mm)