Läs mer
Eppendorf™ Varitip P Tips
Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
1 till 10 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Använd dessa tips för att möta en mängd olika behov för olika labbapplikationer. Eppendorf™ Varitip P Tips är utformade för att suga upp 1 till 10 ml från kärl som bägare.
- En steglöst justerbar pipett för exakt pipettering av volymer upp till 10 ml i steg om μ10 l
- Även vätskor med högt ångtryck eller viskositet kan pipetteras med lätthet
- Systemet består av en dispenseringsdel och Maxitip luftförskjutningsprincipen
- Ingen överföring som Maxitip utbytt
- Ventil för Maxitip säkerställer droppfri utmatning av vätskor med högt ångtryck
- Utexaminerad Maxitip G mot ersättning av nominellt värde av Varipette™
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1 till 10 ml |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| För användning med (applikation) | Aspirera 2,5 mL till 10 mL från höga, smala halskärl |
| Tipsstil | Universal passform |
| Graderad | Ja |