Läs mer
Medline™ Varizoom 6 Stereomikroskop med LED-belysning
Produktkod. 12683025
Change view
Förstoringskraft:
8X till 50X, 8X till 64X, 8X till 80X
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förstoringskraft Förpackningsstorlek
12683025 8X till 50X, 8X till 64X, 8X till 80X Varje
1 options
Produktkod. 12683025 Leverantör Medline™ Leverantörsnummer 7700.0006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40945.00 SEK
    36234.03 SEK / Paket med 1
    Save 4710.97 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 25-01-2027
Använd detta mikroskop för en mängd olika applikationer. Medline™ Varizoom 6 Stereomikroskop med LED-belysning har en kraftfull bearbetningsfunktion för förhandsvisning i realtid, flera perifera gränssnitt och dynamisk kalibrering och mätning.
Robust stereozoommikroskop med 1:8 zoomförhållande och dubbel LED-belysning
  • Val av 3 zoomförhållanden 1:6, 1:8 eller 1:10
  • Förstoringsområde 2x till 320x
  • Planakromatiska mål
  • Inbyggt pelarstativ i ett stycke för att eliminera vibrationer och bildförvrängning
  • LED kallt ljus variabel intensitet överförda och infallande ljuskällor
  • Kikarkonfiguration, med alternativ för en stråldelararm för att underlätta digital inspelning vid behov
Specifikationer
Spänning 220/240 V
Förstoringskraft 8X till 50X, 8X till 64X, 8X till 80X
Synfält 22 mm
Zoomområde 1:6
Elektriska krav 220/240 V 50/60 Hz
Produkttyp Stereoskopiskt zoommikroskop
Huvud stil Kikare, 20° Lutande
Frekvens 50/60 Hz
Okular 10X
Kvantitet 1 vardera