Läs mer
Varlitinib, MedChemExpress
Beskrivning
Varlitinib (ASLAN001) is a potent, reversible, small molecule pan-EGFR inhibitor with IC50s of 7, 2, 4 nM for HER1, HER2 and HER4, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Varlitinib |
| CAS | 845272-21-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H19ClN6O2S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | ASLAN001 ARRY-334543 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 83.33 mg/mL (178.46 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@H]1N=C(NC2=CC3=C(NC4=CC=C(OCC5=NC=CS5)C(Cl)=C4)N=CN=C3C=C2)OC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 466.94 |
| Visa mer |