missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

VAS2870, MedChemExpress

Produktkod. 16495358
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16495358 10 mg
16473326 25 mg
16468077 5 mg
16455986 100 mg
16411557 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16495358 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12804

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress VAS2870 is a NADPH oxidase (NOX) inhibitor.

VAS2870 is a NADPH oxidase (NOX) inhibitor.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material VAS2870
Fysisk form Solid
CAS 722456-31-7
Färg Off-White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H12N6OS
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 83.3 mg/mL (231.14 mM; Need ultrasonic)
LEDER C1(N(CC2=CC=CC=C2)N=N3)=C3C(SC4=NC5=C(C=CC=C5)O4)=NC=N1
Molekylvikt (g/mol) 360.39
Formel vikt 360.39
Procent renhet 98.23%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.