Läs mer
Vasopressin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15473859
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15473859 25 mg 25mg
15463859 5 mg 5mg
15483859 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15473859 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61248.MB
Request Bulk or Custom Format
CAS: 11000-17-2 | C46H65N15O12S2
Det används som ett peptidhormon som reglerar kroppens vattenretention. Vasopressin eller antidiuretiskt hormon är ett potent endogent hormon som är ansvarigt för att reglera plasmaosmolalitet och volym. Det fungerar som en signalsubstans i hjärnan för att kontrollera dygnsrytm, termoreglering och adrenokortikotrofisk hormonfrisättning (ACTH). Den terapeutiska användningen av vasopressin har blivit allt viktigare i den kritiska vårdmiljön vid behandling av kranial diabetes insipidus, blödningsavvikelser, esofagus variceal blödning, asystoliskt hjärtstillestånd och septisk chock.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Löslig i vatten (blandbar).
Anmärkningar Förvaras i
lufttäta behållare vid 2° till 8° . Förvara i svalt, förseglat kärl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11000-17-2
Molekylformel C46H65N15O12S2
MDL-nummer MFCD00076738
Synonym Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-NH2; AVP peptide
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vasopressin
Färg Vitt
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation Soluble in water (Miscible).
Formel vikt 1084.24
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Lyofiliserat pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.