Läs mer
Vat Orange 3 (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vat Orange 3 (Technical Grade) |
| CAS | 4378-61-4 |
| Molekylformel | C22H8Br2O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H8Br2O2/c23-15-7-14-19-17-9(15)3-1-5-11(17)21(25)13-8-16(24)10-4-2-6-12(22(14)26)18(10)20(13)19/h1-8H |
| LEDER | Brc1cc2C(=O)c3cccc4c(Br)cc5C(=O)c6cccc1c6c2c5c34 |
| Molekylvikt (g/mol) | 464.11 |
| Formel vikt | 461.8891 |