missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

VAT1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2C8A7, Proteintech

Produktkod. 16880116 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
20 μL
150 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16880116 20 μL
16870116 150 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16880116 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer 674741IG20UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

The VAT1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human VAT1. This antibody recognizes human, rat, mouse, pig antigen. The VAT1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.

Specifikationer

Antigen VAT1
Användningsområden Western Blot, ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona 2C8A7
Koncentration 1000 μg/mL
Konjugera Unconjugated
Värd art Mouse
Kvantitet 20 μL
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10493
Målarter Human, Mouse, Rat, Pig
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.