Läs mer
Vatalanibdihydroklorid, TRC
Produktkod. 30456988
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456988 10 mg
30450552 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30456988 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV09950010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 212141-51-0
Molekylformel C20 H15 Cl N4 . 2 Cl H
Molekylvikt (g/mol) 419.73
Synonym 1-Phthalazinamine, N-(4-chlorophenyl)-4-(4-pyridinylmethyl)-, hydrochloride (1:2), 1-Phthalazinamine, N-(4-chlorophenyl)-4-(4-pyridinylmethyl)-, dihydrochloride (9CI), Vatalanib dihydrochloride
IUPAC-namn N-(4-klorofenyl)-4-(pyridin-4-ylmetyl)ftalazin-1-amin; Dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.Clc1ccc(Nc2nnc(Cc3ccncc3)c4ccccc24)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vatalanib Dihydrochloride
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H15ClN4.2ClH/c21-15-5-7-16(8-6-15)23-20-18-4-2-1-3-17(18)19(24-25-20)13-14-9-11-22-12-10-14;;/h1-12H,13H2,(H,23,25);2*1H
Formel vikt 418.0519