Läs mer
Vatinoxan hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16490148
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16490148 5 mg
16477688 10 mg
16403636 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16490148 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19057A
MedChemExpress Vatinoxan hydrochloride (MK-467 hydrochloride;L-659066 hydrochloride) is a peripheral α2 adrenergic receptor antagonist.
Vatinoxan hydrochloride (MK-467 hydrochloride
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vatinoxan hydrochloride
CAS 130466-38-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H27ClN4O4S
Kvantitet 5 mg
Synonym MK-467 hydrochloride L-659066 hydrochloride
Löslighetsinformation H2O : ≥ 133 mg/mL (292.33 mM)
LEDER [H]Cl.CS(=O)(NCCN([C@]1(CN2)CCN3CCC4=C(OC5=CC=CC=C54)[C@]3([H])C1)C2=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 454.97
Formel vikt 454.97
Procent renhet 99.28%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation