Läs mer
UVP VB-26 modell transilluminator
Produktkod. 11746832
Change view
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning unitSize
11746832 230 V Varje
1 options
Produktkod. 11746832 Leverantör UVP Leverantörsnummer 95046102
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa transilluminatorer för att övervaka och detektera DNA-migrering och proteinuttryck i realtid. UVP™ Transilluminatorer ger bakgrundsbelysning av transparenta fluorescerande material över hela arbetsytan av filterområdet.
  • Designad för användning med GFP-fläckar
  • Blått ljus kommer att sändas genom nästan alla transparenta (plast, glas, etc.) laboratorieutrustning
  • Mått med lock (D x B x H):241 x 337 x 121mm
  • 8 watt
  • Bärnstensfärgat lock (ingår) blockerar blått ljustransmission och tillåter visualisering av media över 500nm
Variabel intensitetsinställningar:
  • Hög inställning möjliggör blåljus (460-470 nm) excitation av fluoroforer på geler för rutinfotografering
  • Medium är utmärkt för visning och snabb enkelbandsexcision
  • Låg inställning möjliggör placering och förberedelse av geler, skära ut flera band och fokusering för fotografering
Specifikationer
Bredd (metrisk) 279 mm
Höjd (metrisk) 122 mm
Djup (metriskt) 356 mm
Produkttyp Transilluminator för blått ljus
För användning med (applikation) Övervaka och detektera DNA-migrering och proteinuttryck i realtid
Filtreringsområde (metrisk) 210 x 260 mm
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Storlek (metriskt) filter 210 x 260 mm
Modell VB-26
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Intensitet Hög/Medium/Låg
Våglängd 460/470 nm
Typ av belysning Visi Blå