Läs mer
VBY-825, MedChemExpress
Beskrivning
VBY-825 is a novel, reversible cathepsin inhibitor with high potency against cathepsins B, L, S and V.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | VBY-825 |
| CAS | 1310340-58-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H29F4N3O5S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (233.40 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC[C@H](NC([C@@H](N[C@@H](C1=CC=C(F)C=C1)C(F)(F)F)CS(=O)(CC2CC2)=O)=O)C(C(NC3CC3)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 535.55 |
| Formel vikt | 535.55 |
| Visa mer |