Läs mer
Sonics Materials VC-505 ultraljudsprocessor
Produktkod. 10532103
Change view
Timer:
10 timmars processtimer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Timer Förpackningsstorlek
10532103 10 timmars processtimer Varje
1 options
Produktkod. 10532103 Leverantör Sonics Materials Leverantörsnummer VC505220
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
VC-505 ultraljudsprocessor är extremt kapabel och mångsidig, den kan bearbeta ett brett utbud av organiska och oorganiska material – från mikroliter till liter på ett säkert sätt.
  • Extremt kapabel och mångsidig, den kan bearbeta ett brett utbud av organiska och oorganiska material - från mikroliter till liter på ett säkert sätt
  • Ultraljudsprocessorer på 500 och 750 watt för att säkert bearbeta ett brett utbud av organiska och oorganiska material, från 250 mikroliter till 1 liter
  • Typiska tillämpningar inkluderar nanoteknik (tillverkning av nanopartikelmaterial och grafendispersioner), cellysering, provberedning, homogenisering, ChIP-analys, emulgering, disaggregering och deagglomerering, plus användningar inom området sonokemisk vätskebearbetning
  • Energimonitor, digital wattmätare, mikroprocessorbaserad och programmerbar
  • 10 timmars processtimer
Specifikationer
För användning med (applikation) Bearbetar ett brett utbud av organiska och oorganiska material, från 250 ul till 1 l
Inkluderar 0,5 tum (13 mm) sond med utbytbar spets, verktygssats och bruksanvisning
Timer 10 timmars processtimer