missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress VCH-916
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvikt (g/mol) | 497.73 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Innehåll och lagring | 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Frakt skick | Room temperature |
| Renhet | 98.48% |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 39 mg/mL (78.36 mM) |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 1200133-34-1 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?