Läs mer
MedChemExpress VCH-916
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 497.73 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Innehåll och lagring | 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Frakt skick | Room temperature |
| Renhet | 98.48% |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 39 mg/mL (78.36 mM) |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 1200133-34-1 |