Läs mer
Velp Scientifica™ Vkoppar
Produktkod. 15329614 Handla allt Velp Produkter
Change view
För användning med:
Dumas kväveanalysator
Förpackningsstorlek:
470g
Produktkod. För användning med Förpackningsstorlek
15329614 Dumas kväveanalysator 470g
1 options
Produktkod. 15329614 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer A00000240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1162.32 SEK
    1078.11 SEK / 470g
    Save 84.21 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
I lager
Velp Scientifica™ Vcopper för användning med Dumas Nitrogen Analyzer NDA 701 och 702.
  • För användning med NDA 701 och 702
Specifikationer
Typ Vkoppar
Provkapacitet 470 g
För användning med Dumas kväveanalysator
Vikt (metrisk) 0.47 kg
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vcopper High Reduction Efficiency
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: copper