missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fisherbrand VCpro601, Vacuum Control Box, 1100 - 1 mbar

Brand:  Fisherbrand 600100

VCpro601, Vacuum Control Box, 1100 - 1 mbar

Produktkod. 16675922

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27675.00 SEK
    25727.16 SEK / Varje
    Save 1947.84 SEK
    7% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 28-01-2026
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.