Läs mer
Sonics Materials VCX 500 ultraljudsmikroprocessor
Produktkod. 11753619
Change view
Wattal:
500 W
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Wattal Förpackningsstorlek
11753619 500 W Varje
1 options
Produktkod. 11753619 Leverantör Sonics Materials Leverantörsnummer VCX500220
Beräknad leverans: 22-12-2026
Bearbetar säkert ett brett utbud av organiska och oorganiska material, från 250 mikroliter till 1 liter.
  • Ultraljudsprocessorer för tillämpningar för små och medelstora volymer
  • Bearbetar säkert ett brett utbud av organiska och oorganiska material, från 250 mikroliter till 1 liter
  • Typiska tillämpningar inkluderar nanoteknologi (tillverkning av nanopartikelmaterial och grafendispersioner), cellysering, provberedning, homogenisering, ChIP-analys, emulgering, disaggregering och deagglomerering, plus användningar inom området sonokemisk bearbetning
  • Energi- och temperaturbörvärdeskontroll, digital wattmätare, automatisk inställning och 10 timmars processtimer
Specifikationer
Wattal 500 W
Mått (L x B x H) 13,5 x 7,5 x 9,25 tum. (340 x 190 x 235 mm)
För användning med (applikation) Nanoteknik (tillverkar nanopartikelmaterial och grafendispersioner), cellysering, provberedning, homogenisering, chip-analys, emulgering, disaggregation och deagglomerering, plus användningar inom området sonokemisk bearbetning
Inkluderar Standardsond med en diameter på 0,5 tum med utbytbar spets
Timer 10 timmars processtimer