Läs mer
Sonics Materials VCX 750 ultraljudsmikroprocessor
Produktkod. 11763619
Change view
Wattal:
750 W
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Wattal Förpackningsstorlek
11763619 750 W Varje
1 options
Produktkod. 11763619 Leverantör Sonics Materials Leverantörsnummer VCX750220
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Ultraljudsprocessorn på 750 Watt är avsedd för tillämpningar för små och medelstora volymer och är idealisk för säker bearbetning av ett brett utbud av organiska och oorganiska material från 250 mikroliter till 1 liter.
  • Ultraljudsprocessorer för tillämpningar för små och medelstora volymer
  • Ultraljudsprocessorer på 500 och 750 watt för att säkert bearbeta ett brett utbud av organiska och oorganiska material, från 250 mikroliter till 1 liter
  • Typiska tillämpningar inkluderar nanoteknik (tillverkning av nanopartikelmaterial och grafendispersioner), cellysering, provberedning, homogenisering, ChIP-analys, emulgering, disaggregering och deagglomerering, plus användningar inom området sonokemisk vätskebearbetning
  • Energimonitor, digital wattmätare, mikroprocessorbaserad och programmerbar
  • 10 timmars processtimer
Specifikationer
Wattal 750 W
För användning med (applikation) Tillämpningar för små och medelstora volymer
Timer 10 timmars processtimer