Läs mer
VD2-d3, MedChemExpress
Beskrivning
VD2-d3 is the deuterium labeled vitamin D2.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | VD2-d3 |
| CAS | 1217448-46-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Fysisk form | Solid |
| Molekylformel | C28H41D3O |
| Färg | White |
| Löslighetsinformation | DMSO : 20 mg/mL (50.04 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| LEDER | O[C@@H](CCC/1=C([2H])\[2H])CC1=C([2H])\C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](/C=C/[C@H](C)C(C)C)C)([H])[C@]3(C)CCC\2 |
| Industry Type | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Molekylvikt (g/mol) | 399.67 |
| Visa mer |