Läs mer
VD3-d6, MedChemExpress
Produktkod. p-200099135
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16469047 5 mg
16431509 1 mg
2 options
Produktkod. 16469047
Brand: Medchem Express HY15331
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
MedChemExpress VD3-d6 (Vitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6) is the deuterium labeled Vitamin D3; tools for determination of Vitamin D3 metabolites in human serum.
VD3-d6 (Vitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6) is the deuterium labeled Vitamin D3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material VD3-d6
CAS 118584-54-6
Anteckningar om renhetsgrad Research
Fysisk form Solid
Molekylformel C27H38D6O
Färg Light Yellow
Synonym Vitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (255.97 mM; Need ultrasonic)
LEDER O[C@@H](CCC/1=C)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](CCCC(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C)([H])[C@]3(C)CCC\2
Industry Type Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvikt (g/mol) 390.67
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 390.67
Procent renhet 98.0%