missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
VDAC2 Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-97576H
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
VDAC2 Polyclonal specifically detects VDAC2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
| VDAC2 | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| HRP | |
| FLJ23841, hVDAC2, Outer mitochondrial membrane protein porin 2, POR, VDAC-2, voltage-dependent anion channel 2, voltage-dependent anion-selective channel protein 2 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human VDAC2 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Lipid and Metabolism | |
| 7417 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering