Läs mer
Vecabrutinib, MedChemExpress
Beskrivning
Vecabrutinib (SNS-062) is a potent, noncovalent BTK and ITK inhibitor, with Kd values of 0.3 nM and 2.2 nM, respectively. Vecabrutinib shows an IC50 of 24 nM for ITK.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vecabrutinib |
| CAS | 1510829-06-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H24ClF4N7O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | SNS-062 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (235.88 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | NC([C@@H]1[C@@H](N(CCC[C@H]2NC3=CC(C(F)(F)F)=CC(Cl)=C3)C2=O)CN(C4=NC=NC(N)=C4F)CC1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 529.92 |
| Visa mer |