Läs mer
Novus Biologicals™ VECTASTAIN(R) ABC anti-mouse/rabbit AP Immunodetection Kit
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
1 Kit
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store at 4°C. Do not freeze. |
| För användning med (applikation) | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (IHC), Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), ISH, ELISpot |
| Art | Mouse, Rabbit |
| Kvantitet | 1 Kit |