Läs mer
Vecuronium bromide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16504354 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16504354 250 mg
16594344 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16504354 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 461972500
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50700-72-6
Molekylformel C34H57BrN2O4
Molekylvikt (g/mol) 637.74
InChI-nyckel VEPSYABRBFXYIB-PWXDFCLTSA-M
IUPAC-namn 1-[(lR,2S,3aS,3bR,5aS,7S,8S,9aS,9bS,llaS)-1,7-bis(acetyloxi)-9a,lla-dimetyl-8-(piperidin-1-yl)-hexadekahydro-1H-cyklopenta[a]-fenetyl]-12-metyl-bromid-12
LEDER [Br-].CC(=O)O[C@H]1[C@H](C[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](OC(C)=O)[C@H](C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)N1CCCCC1)[N+]1(C)CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vecuronium bromide
Smältpunkt 235.0°C
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, dichloroethane, acetone
Formel vikt 637.75
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vecuronium bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Vecuronium bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.