Läs mer
Vecuronium bromide, MedChemExpress
Beskrivning
Vecuronium (ORG NC 45) bromide is a non-depolarizing neuromuscular blocking agent that also acts as a nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) inhibitor, a muscle relaxant, and can be used for pre-surgical anesthesia.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vecuronium bromide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 50700-72-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C34H57BrN2O4 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | ORG NC 45 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 46 mg/mL (72.13 mM) |
| Visa mer |