missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Vedaprofen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vedaprofen |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22O2/c1-13(19(20)21)15-11-12-16(14-7-3-2-4-8-14)18-10-6-5-9-17(15)18/h5-6,9-14H,2-4,7-8H2,1H3,(H,20,21) |
| Formel vikt | 282.162 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?