Läs mer
Invitrogen™ Mus VEGF-A-Cell Lysate ELISA Utrustning
Produktkod. 15465353
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 15465353
Brand: Invitrogen™ EMVEGFACL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Mus-VEGF-A-celllysat ELISA kvantifierar Ms VEGF-A i muscell- eller vävnadslysat. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant Ms VEGF-A. Metodens princip Musen VEGF-A solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
VEGF (vaskulär endoteltillväxtfaktor) som är ett 45 kDa homodimert, disulfidkopplat glykoprotein involverat i angiogenes som främjar tumörprogression och metastasering. VEGF har en mängd olika effekter på vaskulärt endotel, inklusive förmågan att främja endotelcellsviabilitet, mitogenes, kemotaxi och vaskulär permeabilitet. VEGF-familjen inkluderar för närvarande VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E och PIGF. VEGF och dess receptorsystem har visat sig vara de grundläggande regulatorerna i cellsignaleringen av angiogenes. De flesta tumörer har det absoluta kravet på angiogenes, och VEGF har beskrivits som det mest potenta angiogena cytokinet kopplat till denna process. Hittills har 5 olika isoformer av VEGF beskrivits. Dessa isoformer genereras som ett resultat av alternativ splitsning från en enda VEGF-gen. Dessa olika isoformer har visats binda till två tyrosinkinasreceptorer flt-1 (VEGFR-1) och flk-1/KDR (VEGFR-2), som har visat sig uttryckas nästan uteslutande på endotelceller. VEGF och dess bindande receptorer med hög affinitet, tyrosinkinaserna FLK1 och FLT1, anses vara viktiga för utvecklingen av embryonal kärl. Studier har visat att en växelvis splitsad form av FLT1 producerar ett lösligt protein, kallat sFLT1, som binder vaskulär endoteltillväxtfaktor med hög affinitet, vilket spelar en hämmande roll i angiogenes. Förhöjda nivåer av VEGF är kopplat till POEMS-syndrom (polyneuropati, organomegali, endokrinopati, monoklonal gammopati, hudförändringar) även känt som Crow-Fukase-syndrom som påverkar flera organ i kroppen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer Q00731
Analysintervall 4,1 till 1000 pg/ml
Analyskänslighet 2 pg/mL
Kalibreringsområde 2 pg/ml till 1000 pg/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Chemokine& Receptorer
Provtyp Celllysater
Specificitet Antikroppsparet som tillhandahålls i detta kit känner igen mus-VEGF.
Tillräckligt för 96 assays
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 22339
Gensymbol Vegf, Vpf
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Angiogenes
Provvolym Celllysat 20μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Vegf, Vpf
Mål VEGF
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter