Läs mer
Invitrogen™ Humana VEGF-A-celllysater ELISA Utrustning
Beskrivning
De humana VEGF-A-celllysaten ELISA kvantifierar Hu VEGF-A i humana cell- eller vävnadslysat. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu VEGF-A. Metodens princip The Human VEGF-A solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P15692 |
| Analysintervall | 8.23 to 6000 pg/mL |
| Analyskänslighet | 10 pg/mL |
| Kalibreringsområde | 10 pg/mL to 6000 pg/mL |
| Analysera | Solid-phase sandwich ELISA |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Proteinfamilj | Chemokine & Receptors |
| Provtyp | Cell Lysates |
| Specificitet | The antibody pair provided in this kit recognizes human VEGF-A. |
| Visa mer |