Läs mer
VEGF Antibody (RM0009-2G02), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Produktkod. 18773293 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18773293 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18773293 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB11061025AF350
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rat Monoclonal Antibody
VEGF Monoclonal antibody specifically detects VEGF in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen VEGF
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassificering Monoclonal
Klona RM0009-2G02
Konjugera Alexa Fluor 350
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias MVCD1, vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor, VEGF-A, VEGFMGC70609, VPFvascular endothelial growth factor
Värd art Rat
Immunogen Mouse VEGF
Reningsmetod Protein G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Angiogenesis, Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokines and Growth Factors, Developmental Biology, Glycobiology, HIF Target Genes, Hypoxia, Metastasis, Neuroscience, Neurotransmission, Sensory Systems, Signal Transduction, Vision
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7422
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2