missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
VEGF-D Antibody (106), PE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-89563PE
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
VEGF-D Monoclonal antibody specifically detects VEGF-D in Human samples. It is validated for ELISA
Specifikationer
| VEGF-D | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| 106 | |
| ELISA | |
| c-fos induced growth factor (vascular endothelial growth factor D), vascular endothelial growth factor D, VEGF-DVEGFDc-Fos-induced growth factor | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human VEGF-D (Accession#: NP_004460.1; Phe 93-Ser 201) . | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Cancer, Cellular Markers | |
| 2277 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering