Läs mer
Invitrogen™ VEGF-R2 (KDR) mus ProcartaPlex™ Simplex kit
Produktkod. 17847250
Change view
Kvantitet:
96 tester
Produktkod. Kvantitet
17847250 96 tester
1 options
Produktkod. 17847250 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EPX01026067901
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Musen VEGF-R2 (KDR) ProcartaPlex Simplex Kit mäter VEGF-R2 (KDR) protein och är designat för att kunna kombineras med andra Simplex kit så att du kan skapa din egen multiplexpanel som använder Luminex xMAP teknologi för proteindetektion/kvantifiering.
Musen VEGF-R2 (KDR) ProcartaPlex Simplex Kit mäter VEGF-R2 (KDR) protein och är designat för att kunna kombineras med andra Simplex kit så att du kan skapa din egen multiplexpanel som använder Luminex xMAP teknologi för proteindetektion/kvantifiering. När du kombinerar flera Simplex-kit (dvs. när du inte använder en förkonfigurerad multiplexpanel), behövs endast en buffertsats (säljs separat) för varje analysplatta oavsett plexstorlek.
ProcartaPlex immunanalyser är baserade på principerna för en smörgås ELISA genom att använda två mycket specifika antikroppar som binder till olika epitoper av ett protein för att kvantifiera upp till 80 proteinmål samtidigt när man använder FLEXMAP 3D eller Luminex 200 instrument och upp till 50 proteinmål vid användning av MAGPIX instrument. ProcartaPlex analyser kräver så lite som 25μ L plasma eller serum, eller 50μ L cellkultursupernatant, och bara fyra timmar för att erhålla analyserade resultat.
  • Flexibla paneler —designa dina egna paneler med Simplex-satser för att mäta din egen uppsättning mål
  • Fler resultat per prov —mäter upp till 80 proteinmål i en enda 25 50–μ L prov
  • Väletablerad Luminex teknologi —den mest refererade multiplexeringsplattformen för proteindetektion och kvantifiering
De Luminex MagPlex superparamagnetiska mikrosfärpärlor i ProcartaPlex analysen är internt färgad med exakta proportioner av röda och infraröda fluoroforer för att skapa 100 spektralt unika signaturer som kan identifieras av Luminex xMAP detektionssystem (Luminex 200 , FLEXMAP 3D , och MAGPIX system). Liknar en smörgås ELISA , den ProcartaPlex analysen använder matchade antikroppspar för att identifiera proteinet av intresse. I en ProcartaPlex multiplexanalys, varje spektralt unik pärla är märkt med antikroppar specifika för ett enda målprotein och bundna proteiner identifieras med biotinylerade antikroppar och streptavidin R-–fykoerytrin (RPE). Konjugeringen av proteinspecifika antikroppar till en distinkt pärla möjliggör analys av flera mål i en enda brunn.
Den viktigaste skillnaden mellan en ProcartaPlex analys och ELISA är att infångningsantikroppen i ProcartaPlex analysen är konjugerad till en magnetisk pärla och adsorberas inte till mikroplattans brunn, så den ProcartaPlex analysreagenser är fritt flytande i lösningen. För upptäckt, den Luminex 200 instrumentet innehåller till exempel två lasrar, en för att särskilja den spektrala signaturen för varje kula och den andra för att kvantifiera mängden RPE-fluorescens, vilket är proportionellt mot mängden protein som finns i provet. ProcartaPlex multiplexanalyser kan profilera upp till 80 gånger fler målproteiner genom att använda betydligt mindre prov på samma tid som det tar att utföra en traditionell smörgås ELISA .
ProcartaPlex Simplex kit ger möjligheten att skapa din egen unika panel. Mer än 90 % av ProcartaPlex Simplexa mål kan kombineras, vilket ger dig överlägsen flexibilitet när du skapar din egen multiplexpanel.
ProcartaPlex Simplex-kit finns tillgängliga för sex arter (människa, mus, råtta, icke-mänsklig primat, svin och hund). Besök thermofisher.com/procartaplex för mer information, inklusive en omfattande lista över individuella proteinmål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Simplex kit
Kvantitet 96 tester
Art Mus
Kombinerbarhet Kombinerbar
Typ av pärla Magnetisk
Bead Region VEGF-R2 (KDR) [77]
Analyskänslighet Se analysintyg
Analysintervall Se analysintyg
Formatera Simplex kit
För användning med (utrustning) Luminex™ Instrument
Gen KDR
Gene Alias KDR, CD309, FLK1, VEGFR, VEGFR2, Kinas insatt domänreceptor
Gen-ID (Entrez) 16542
Gensymbol KDR
Interassay CV Mindre än 15 %
Intraassay CV Mindre än 15 %
Produktlinje ProcartaPlex
Provtyp Serum, Plasma, Cellkultursupernatanter
Provvolym Serum, plasma: 25μ L, CCS: 50μ L
Synonym KDR, CD309, FLK1, VEGFR, VEGFR2, Kinas insatt domänreceptor
Innehåll och lagring
•1 injektionsflaska Capture Beads (50X)
• 1 injektionsflaska biotinylerad detektionsantikropp (50X)
• 2 injektionsflaskor Mouse Standard Mix (lyofiliserad)
Förvara vid 2 C °till 8 °C.
Frakt skick Våt is
Forskningsområde Immunologi