Läs mer
VEGFR2/KDR/Flk-1 Antibody (89106R) [DyLight 405], Novus Biologicals™
Handla allt Bio Techne ProdukterBeskrivning
VEGFR2/KDR/Flk-1 Monoclonal antibody specifically detects VEGFR2/KDR/Flk-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | VEGFR2/KDR/Flk-1 |
| Användningsområden | Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | 89106R |
| Konjugera | DyLight 405 |
| Utspädning | Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | CD309, CD309 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, Fetal liver kinase 1, fetal liver kinase-1, FLK-1, FLK1tyrosine kinase growth factor receptor, Kinase insert domain receptor, kinase insert domain receptor (a type III receptor tyrosine kinase), Protein-tyrosine kinase receptor flk-1, soluble VEGFR2, vascular endothelial growth factor receptor 2, VEGFR, VEGFR2, VEGFR-2 |
| Värd art | Mouse |
| Immunogen | S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human VEGFR2/KDR/Flk-1, Ala20-Glu764, Accession # P35968 |
| Visa mer |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?