Läs mer
VEGFR2/KDR/Flk-1 Antibody (89106R) [DyLight 680], Novus Biologicals™
Produktkod. 18546958 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18546958 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18546958 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB3572RY
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
VEGFR2/KDR/Flk-1 Monoclonal antibody specifically detects VEGFR2/KDR/Flk-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen VEGFR2/KDR/Flk-1
Användningsområden Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona 89106R
Konjugera DyLight 680
Utspädning Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CD309, CD309 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, Fetal liver kinase 1, fetal liver kinase-1, FLK-1, FLK1tyrosine kinase growth factor receptor, Kinase insert domain receptor, kinase insert domain receptor (a type III receptor tyrosine kinase), Protein-tyrosine kinase receptor flk-1, soluble VEGFR2, vascular endothelial growth factor receptor 2, VEGFR, VEGFR2, VEGFR-2
Värd art Mouse
Immunogen S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human VEGFR2/KDR/Flk-1, Ala20-Glu764, Accession # P35968
Reningsmetod Protein A or G purified from cell culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Angiogenesis, Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, HIF Target Genes, Hypoxia, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors, Tyrosine Kinases
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3791
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1