Läs mer
Vegita, TRC
Produktkod. 30012519
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012519 1 mg
30004927 10 mg
30009037 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Produktkod. 30012519 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCV1100001MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33813-20-6
Molekylformel C4 H4 N2 S3
Molekylvikt (g/mol) 176.28
Synonym 3H-Imidazo[2,1-c]-1,2,4-dithiazole-3-thione, 5,6-dihydro-, 5,6-Dihydro-3H-imidazo[2,1-c]-1,2,4-dithiazole-3-thione, EBIS, ETM, ETM (heterocycle), Endodan, Etem, Ethylenebisdiisothiocyanato sulfide, Ethylenebisthiuram monosulfide, Ethylenethiocarbamyl sulfide, Ethylenethiuram monosulfide, Ethylenethiuram sulfide, Hortocritt, N,N'-Dimethylene-5-imino-1,2-dithio-4-azolidine-3-thione, Thiuram monosulfide, 1,2-ethanediyl-, Vegita
IUPAC-namn 5,6-dihydroimidazo[2,1-c][1,2,4]dithiazol-3-thion
LEDER S=C1SSC2=NCCN12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material EBIS
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C4H4N2S3/c7-4-6-2-1-5-3(6)8-9-4/h1-2H2
Formel vikt 175.9537