Läs mer
Digi-Sense Type-T krok-och-ögle-sond, minikontakt, jordad, 10 fot. FEP-kabel
Handla allt Cole-Parmer ProdukterBeskrivning
- Kardborreband gör det enkelt att installera och ta bort.
- Rem kan användas för permanent eller tillfällig installation.
- Svarstid: 1,25 sekunder eller mer.
- Varje sond levereras med färgkodad ANSI minikontakt: typ J-svart, typ K-gul, typ T-blå och typ E-lila.
- Anpassade mönster eller ändringar av denna produkt är tillgängliga på begäran.
- Obs: temperaturintervallet är endast för sondens spets.
- Handtagsmaterialet kan påverkas om sonden klassificeras högre än handtaget beroende på exponeringstid, applicering och handtagsmaterial.
- ABS-handtag är klassade till 220 °F (104 °C).
- PVC-handtag är klassade till 200 °F (93 °C).
- Handtag i rostfritt stål är klassade till °450 F (232 °C).
- Minikontakter är klassade till 392 °F (200 °C).
Specifikationer
Specifikationer
| Analystid | ≥1,25 sek. |
| Certifikat och efterlevnad | ANSI |
| Temperatur (metrisk) | -200 °C till +100 °C |
| Typ | Termoelementsond |
| För användning med (applikation) | Permanent eller tillfällig installation |
| Temperatur (engelska) | -328 °F till +212 °F |
| Längd (engelska) | 10 tum |
| Längd (metrisk) | 25.4 cm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 19 till 69,8 mm |