Läs mer
Veledimex (S enantiomer), MedChemExpress
Produktkod. 16451649
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16451649 1 mg 1mg
16439727 5 mg -
16437198 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16451649 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16785B
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Veledimex S enantiomer (INXN-1001 S enantiomer) is the S enantiomer of veledimex. Veledimex is an oral activator ligand for a proprietary gene therapy promoter system, and a moderate inhibitor of and substrate for CYP3A4/5.
Veledimex S enantiomer (INXN-1001 S enantiomer) is the S enantiomer of veledimex. Veledimex is an oral activator ligand for a proprietary gene therapy promoter system, and a moderate inhibitor of and substrate for CYP3A4/5.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Veledimex (S enantiomer)
CAS 1093131-03-3
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H38N2O3
Kvantitet 1 mg
Synonym INXN-1001 (S enantiomer) RG-115932 (S enantiomer)
LEDER O=C(NN(C(C1=CC(C)=CC(C)=C1)=O)[C@H](C(C)(C)C)CCC)C2=CC=CC(OC)=C2CC
Molekylvikt (g/mol) 438.6
Formel vikt 438.6
Procent renhet 98.17%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death