missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Veledimex (S enantiomer), MedChemExpress

Produktkod. p-200100569
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16451649

Brand: Medchem Express HY16785B

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Veledimex S enantiomer (INXN-1001 S enantiomer) is the S enantiomer of veledimex. Veledimex is an oral activator ligand for a proprietary gene therapy promoter system, and a moderate inhibitor of and substrate for CYP3A4/5.

Veledimex S enantiomer (INXN-1001 S enantiomer) is the S enantiomer of veledimex. Veledimex is an oral activator ligand for a proprietary gene therapy promoter system, and a moderate inhibitor of and substrate for CYP3A4/5.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Veledimex (S enantiomer)
CAS 1093131-03-3
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H38N2O3
Kvantitet 1 mg
Synonym INXN-1001 (S enantiomer) RG-115932 (S enantiomer)
LEDER O=C(NN(C(C1=CC(C)=CC(C)=C1)=O)[C@H](C(C)(C)C)CCC)C2=CC=CC(OC)=C2CC
Molekylvikt (g/mol) 438.6
Formel vikt 438.6
Procent renhet 98.17%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.