Läs mer
Riley™ Velia Skyddsglasögon
Beskrivning
- Vidsynsfält
- Vadderad ansiktstätning
- Stark polykarbonatlins,
- Mjuk PVC/TPE-ram och bekväm näsrygg
- Snabblösande huvudrem
- Valbart spänneband för enkel passform när man bär hjälm
- Reservgummiband för renrumsbruk
- Justerbart svängbart elastiskt huvudband
- Skydd mot smält metallstänk
- Kan bäras över en styrkt båge
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE eller - UKCA eller - EN 166:2001 |
| Linsbeläggning | Anti-dimma, Reptålig, Fuktavvisande medel, UV-behandlad |
| Linsfärg | Nyans 3 |
| Produkttyp | Allmänna säkerhetsglasögon |
| Mått (L x B x H) | 150 x 80 x 60 mm |
| För användning med (applikation) | Fordonsreparationer och underhåll, kommersiell rengöring, trädgårdsarbete, träarbete och tillverkning, allmänt underhåll, glas och glas, laboratorieanalys |
| Ram färg | Svart |
| Vikt (metrisk) | 84 g |
| Material | Polykarbonat |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Visa mer |