Läs mer
Veliparib dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Veliparib (dihydrochloride) is a potent inhibitor of PARP1 and PARP2 with Kis of 5.2 nM and 2.9 nM in cell-free assays, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Veliparib dihydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 912445-05-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H18Cl2N4O |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | ABT-888 dihydrochloride |
| Löslighetsinformation | H2O : 250 mg/mL (788.12 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 3.2 mg/mL (10.09 mM) |
| Visa mer |