Läs mer
Veliparib, MedChemExpress
Beskrivning
Veliparib (ABT-888) is a potent PARP inhibitor, inhibiting PARP1 and PARP2 with Kis of 5.2 and 2.9 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Veliparib |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 912444-00-9 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H16N4O |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | ABT-888 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 29 mg/mL (118.71 mM) |
| Visa mer |