Läs mer
Veliparib, Thermo Scientific™
Produktkod. 17545585 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17545585 100 mg
1 options
Produktkod. 17545585 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469261000
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Veliparib
CAS 912444-00-9
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C13 H16 N4O
Formel vikt 244.30
MDL-nummer MFCD16661059
Fysisk form Pulver
Färg Vitt till gult
Renhet ≥98,5 %
InChI-nyckel JNAHVYVRKWKWKQ-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC1(CCCN1)C1=NC2=C(C=CC=C2N1)C(N)=O
IUPAC-namn 2-(2-methylpyrrolidin-2-yl)-1H-1,3-benzodiazole-4-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 244.30
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Veliparib
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Veliparib