Läs mer
Velneperit, MedChemExpress
Produktkod. 16496058
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16496058 10 mg
16482197 50 mg
16458667 5 mg
16416466 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16496058 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14423
MedChemExpress Velneperit (S-2367) is a novel neuropeptide Y (NPY) Y5 receptor antagonist.
Velneperit (S-2367) is a novel neuropeptide Y (NPY) Y5 receptor antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Velneperit
CAS 342577-38-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H24F3N3O3S
Kvantitet 10 mg
Synonym S2367
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (73.63 mM)
LEDER FC(F)(F)C1=CN=C(NC([C@H]2CC[C@H](NS(=O)(C(C)(C)C)=O)CC2)=O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 407.45
Formel vikt 407.45
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.