Läs mer
Velneprit, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Velneprit |
| CAS | 342577-38-2 |
| Molekylformel | C17H24F3N3O3S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-trans-4-(tert-butylsulfonylamino)cyclohexane-1-carboxamide, S 2367 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24F3N3O3S/c1-16(2,3)27(25,26)23-13-7-4-11(5-8-13)15(24)22-14-9-6-12(10-21-14)17(18,19)20/h6,9-11,13,23H,4-5,7-8H2,1-3H3,(H,21,22,24) |
| LEDER | CC(C)(S(=O)(N[C@H]1CC[C@H](C(NC2=NC=C(C(F)(F)F)C=C2)=O)CC1)=O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 407.45 |
| Formel vikt | 407.149 |