Beskrivning
- Valbar drifttid för obevakad drift
- Pålitliga och repeterbara resultat från Velp omrörningskvalitet
- Exakt hastighet från en elektroniskt styrd DC-växelmotor
- Designad för att användas på plats för omedelbara resultat
- Drivs av dedikerat batteri eller från bilcigarettändare
- 4 prover kan bearbetas parallellt
- Centralt ljus för att underlätta läsning
- Omrörningsstavar justerbara i höjdled utan verktyg
- Stark motståndskraft mot kemisk och mekanisk korrosion
- Antisladd bas för stabilitet
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 20, 40, 50, 100, 200 varv/min |
| Kapacitet | 20 to 150 mL |
| Visa | LCD Digital |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Wattal | 6 w |
| Höjd (engelska) | 12.2 in. |
| Höjd (metrisk) | 310 mm |
| Bredd (engelska) | 9.8 in. |
| Bredd (metrisk) | 250 mm |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Visa mer |