Beskrivning
- Denna programvara hanterar alla analyssteg och ger lätt värdefull information till forskare som utför experiment
- Gör det möjligt för forskare att utföra repeterbarhetstester, färskhetstester, formeljämförelse, förpackningsjämförelse, IP under åldring och uppskattad hållbarhet
- Upp till fyra tester kan hanteras av samma programvara för maximal produktivitet
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | OHS-kontroller |
| Typ | Programvara |