Läs mer
Velsecorat, MedChemExpress
Produktkod. 16497177
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16497177 5 mg -
16495336 100 mg 100mg
16454458 10 mg -
16433096 25 mg -
16400777 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16497177 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111453
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
MedChemExpress AZD7594 is a potent selective nonsteroidal glucocorticoid receptor modulator, with an IC50 of 0.9 nM.
AZD7594 is a potent selective nonsteroidal glucocorticoid receptor modulator, with an IC50 of 0.9 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Velsecorat
CAS 1196509-60-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C32H32F2N4O6
Kvantitet 5 mg
Synonym AZD7594 AZ13189620
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (137.32 mM)
LEDER O=C(N[C@H]1COCC1)C2=CC=CC(N3N=CC4=C3C=CC(O[C@H](C5=CC=C(OCCO6)C6=C5)[C@@H](NC(C(F)(F)C)=O)C)=C4)=C2
Molekylvikt (g/mol) 606.62
Formel vikt 606.62
Procent renhet 99.6%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation