Läs mer
Vemurafenib, MedChemExpress
Beskrivning
Vemurafenib (PLX4032) is a first-in-class, selective, potent inhibitor of B-RAF kinase, with IC50s of 31 and 48 nM for RAFV600E and c-RAF-1, respectively. Vemurafenib induces cell autophagy.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vemurafenib |
| CAS | 918504-65-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H18ClF2N3O3S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | PLX4032 RG7204 RO5185426 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (102.06 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | FC1=CC=C(C(F)=C1C(C2=CNC3=NC=C(C=C32)C4=CC=C(C=C4)Cl)=O)NS(CCC)(=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 489.92 |
| Visa mer |